Merck
23491
Sigma-Aldrich
4-Chlorbenzaldehyd
purum, ≥98.0% (GC)
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.57
Beilstein:
385858
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (GC)
bp
213-214 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
45-50 °C (lit.)
45-50 °C
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
InChIKey
AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
oxidiert leicht
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
197.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)