Wichtige Dokumente
220744
Florisil®
60-100 mesh, coarse powder
Synonym(e):
Aktiviertes Magnesiumsilikat, Magnesiumsilikat
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
MgO3Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.39
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
23201100
Empfohlene Produkte
Qualität
standard
Form
coarse powder
Partikelgröße
149-250 μm
60-100 mesh
Übergangstemp.
transition temp 650 °C (activation temperature)
SMILES String
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
InChIKey
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ein aktiviertes Magnesiumsilikat, das als Adsorbens in der Gaschromatographie eingesetzt wird.
Rechtliche Hinweise
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?