Wichtige Dokumente
21795
Carbazol-9-carbonsäurechlorid
purum, for fluorescence, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
9-(Chlorformyl)-carbazol
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H8ClNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.66
Beilstein:
161868
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Empfohlene Produkte
Qualität
for fluorescence
purum
Assay
≥98.0% (GC)
mp (Schmelzpunkt)
100-104 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC(=O)n1c2ccccc2c3ccccc13
Anwendung
Reagenz für die fluoreszenz Markierung von Proteine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
S. Allenmark
Tetrahedron Letters, 31, 1455-1455 (1990)