21744
Hamilton® Kanülen für LT- und TLL-Spritzen
KEL-F hub, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
blunt tip Kel-F needle (point style 3)
Kanülengröße
22 ga (blunt tip)
Leistungsmerkmale
KEL-F hub
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 90134
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Kompatibilität
for use with Hamilton LT and TLL
Verwandte Kategorien
Fußnote
Für Rheodyne-Injektor (Rheodyne # 7215).
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)