Merck
20887
Hamilton® HPLC-Spritzen
1705RNR, volume 50 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
glass body
Kanülengröße
22s ga (blunt tip)
Leistungsmerkmale
blunt tip
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 80965
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
50 μL
Kompatibilität
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)