Merck
20885
Hamilton® HPLC-Spritzen
1701RNR, volume 10 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
glass body
Kanülengröße
22s ga (blunt tip)
Leistungsmerkmale
blunt tip
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 80065
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
10 μL
Kompatibilität
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
Anwendung
Hamilton® HPLC syringes may be used for extraction and injection of the sample material.[1]
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Single drop liquid?liquid?liquid microextraction of methamphetamine and amphetamine in urine
He Y and Kang J-Y
Journal of Chromatography A, 1133, 35-40 (2006)