Wichtige Dokumente
20800
8-Butyryloxy-pyren-1,3,6-trisulfonsäure Trinatriumsalz
for fluorescence, ≥95.0% (TLC)
Synonym(e):
Trisodium 8-butyryloxypyrene-1,3,6-trisulfonate
About This Item
Qualität
for fluorescence
Assay
≥95.0% (TLC)
mp (Schmelzpunkt)
240-250 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
methanol: soluble
Fluoreszenz
λex 460 nm; λem 510 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].CCCC(=O)Oc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)