20682
Hamilton® Spritze, Serie 700, Spezialnadel
701SN, volume 10 μL, needle size 26s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonym(e):
Hamilton ® Spritze 701N, 10μL, Spitze Nr. 3
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel needle (point style 3)
Kanülengröße
26s ga (blunt tip)
Leistungsmerkmale
needle type SN (special needle)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 80383
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
10 μL
Kompatibilität
for use with Rheodyne 701SNR
Rechtliche Hinweise
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)