Merck
28615-U
Hamilton® 701N Spritze
701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonym(e):
Hamilton Precision Syringe
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
cone tip stainless steel (point style 1)
Kanülengröße
26s ga (cone tip)
Leistungsmerkmale
Microliter
Syringe, Fixed Needle
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 203205
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
10 μL
Kompatibilität
for use with CTC GC PAL Instruments (cemented needle)
Sonstige Hinweise
This syringe has be redesigned to fit the new CTC GC PAL insturmentation.
For use with A200S instrumentation, please order Hamilton p/n 29612-U (10 μL), 29613-U (25 μL), or 29614-U (100 μL) syringe. These are 22s gauge syringes, 51mm needles, with a blunt tip.
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)