Merck
19115
Supelco
Silber-Ionophor VI
Selectophore, function tested
Synonym(e):
2-(Octadecyloxymethyl)-pyridin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H43NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
361.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
Produktlinie
Selectophore
Qualität
function tested
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCc1ccccn1
InChI
1S/C24H43NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-22-26-23-24-20-17-18-21-25-24/h17-18,20-21H,2-16,19,22-23H2,1H3
InChIKey
CIMKFNVBRHPSRA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Angaben zur Herstellung
Die Elektrodenmembran wird mit 3 Gew.% dieser Verbindung, 20 Mol-% K-TCPB, 67.9% Bis-(1-butylpentyl)-adipat (BBPA) als Membranlösungsmittel und 29.1% PVC hergestellt.
Rechtliche Hinweise
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)