18894
2-Hydroxy-3-methoxy-benzaldehyd-thiosemicarbazon
for spectrophotometric determination of Ni2+, ≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
N-(2-Hydroxy-3-methoxy-benzyliden)-thiosemicarbazid, o-Vanillin-thiosemicarbazon, HMBATSC
About This Item
Assay
≥99.0% (HPLC)
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
SMILES String
COc1cccc(\C=N\NC(N)=S)c1O
InChI
1S/C9H11N3O2S/c1-14-7-4-2-3-6(8(7)13)5-11-12-9(10)15/h2-5,13H,1H3,(H3,10,12,15)/b11-5+
InChIKey
ZOZTWVGHQKXQOZ-VZUCSPMQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)