Wichtige Dokumente
17860
2-Brom-octansäure
purum, ≥97.0% (GC)
Synonym(e):
2-Brom-caprylsäure
About This Item
Qualität
purum
Assay
≥97.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.471 (lit.)
n20/D 1.471
bp
140 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
1.278 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C8H15BrO2/c1-2-3-4-5-6-7(9)8(10)11/h7H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
GTGTXZRPJHDASG-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Chromatograms
suitable for GCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..