Merck
14424
Sigma-Aldrich
Zinkchlorid
purum, dry, ≥98%
Synonym(e):
Chlorzink
About This Item
Lineare Formel:
ZnCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.30
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Dampfdruck
1 mmHg ( 428 °C)
Qualität
purum
dry
Assay
≥98%
Verunreinigungen
≤0.3% total nitrogen (N)
≤1.5% oxide chloride (as ZnO)
mp (Schmelzpunkt)
293 °C (lit.)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤3000 mg/kg
Kationenspuren
Fe: ≤50 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
SMILES String
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)