14423
Acetaldehyd, DAIH-Derivat
analytical standard
Synonym(e):
2-Diphenylacetyl-3-(ethyliden-hydrazono)-indan-1-on, 2-Diphenylacetyl-indan-1,3-dion-1-ethylidenhydrazon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Assay
≥98.0% (HPLC)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
SMILES String
C\C=N\N=C1/C(C(=O)C(c2ccccc2)c3ccccc3)C(=O)c4ccccc14
InChI
1S/C25H20N2O2/c1-2-26-27-23-19-15-9-10-16-20(19)24(28)22(23)25(29)21(17-11-5-3-6-12-17)18-13-7-4-8-14-18/h2-16,21-22H,1H3/b26-2+,27-23-
InChIKey
IKWSJQIXRGFICA-JPUYTKAPSA-N
Anwendung
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)