Merck
12827
Sigma-Aldrich
Kupfer(II)-chlorid Dihydrat
technical, ≥98% (complexometric)
Synonym(e):
Cupric chloride dihydrate
About This Item
Lineare Formel:
CuCl2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.48
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualität
technical
Assay
≥98% (complexometric)
mp (Schmelzpunkt)
100 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
Kationenspuren
Fe: ≤500 mg/kg
SMILES String
Cl[Cu]Cl.[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChIKey
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)