Merck
12801
Sigma-Aldrich
Ammonium-tetrachlorocuprat(II) Dihydrat
purum, ≥98%
Synonym(e):
Diammoniumtetrachlorcuprat(II)-dihydrat, Ammoniumchlorcuprat(II), Ammoniumkupferchlorid
Größe auswählen
1 KG
CHF 138.00
6 X 1 KG
CHF 669.00
CHF 138.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
CHF 138.00
6 X 1 KG
CHF 669.00
About This Item
Lineare Formel:
(NH4)2CuCl4 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 138.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
purum
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: copper
reagent type: catalyst
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
Fe: ≤50 mg/kg
SMILES String
[NH4+].[NH4+].O.O.Cl[Cu--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Cu.2H3N.2H2O/h4*1H;;2*1H3;2*1H2/q;;;;+2;;;;/p-2
InChIKey
LLMDTWKBBWCWNN-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Nachweis von Eisen in Stahl
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)