Wichtige Dokumente
12584
Dioctylphenylphosphonat
for ion-selective electrodes, Selectophore™
Synonym(e):
DOPP
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for ion-selective electrodes
Qualitätsniveau
Produktlinie
Selectophore™
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.478 (lit.)
bp
207 °C/4 mmHg (lit.)
Dichte
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCOP(=O)(OCCCCCCCC)c1ccccc1
InChI
1S/C22H39O3P/c1-3-5-7-9-11-16-20-24-26(23,22-18-14-13-15-19-22)25-21-17-12-10-8-6-4-2/h13-15,18-19H,3-12,16-17,20-21H2,1-2H3
InChIKey
HAKMAMKAFTZXOZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?