11561
Rhodium Standard für AAS
TraceCERT®, 1 g/L Rh in hydrochloric acid (nominal concentration)
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Konzentration
1 g/L Rh in hydrochloric acid (nominal concentration)
Methode(n)
AAS: suitable
Anwendung(en)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wurde produziert und zertifiziert gemäss den Normen ISO/IEC 17025 und ISO Guide 34. Das CRM ist rückverfolgbar auf NIST SRM.
Zertifizierter Gehalt inkl. Messunsicherheit und Haltbarkeitsdatum stehen auf der Etikette. Das Zertifikat ist erhältlich unter: http://www.sigma-aldrich.com.
Zertifizierter Gehalt inkl. Messunsicherheit und Haltbarkeitsdatum stehen auf der Etikette. Das Zertifikat ist erhältlich unter: http://www.sigma-aldrich.com.
Hinweis zur Analyse
1000 mg/L Rh in 5% Salzsäure, hergestellt aus hochreinem RhCl3, HCl und Wasser
Sonstige Hinweise
For a complete product listing of our TraceCERT range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates please visit our inorganic TraceCERT website
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?