Merck
09317
Sigma-Aldrich
p-Arsanilsäure
purum, ≥98.0% (T)
Synonym(e):
4-Amino-benzolarsonsäure, 4-Aminophenylarsonsäure, p-Arsanilsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8AsNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.05
Beilstein:
1102334
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (T)
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccc(cc1)[As](O)(O)=O
InChI
1S/C6H8AsNO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H,8H2,(H2,9,10,11)
InChIKey
XKNKHVGWJDPIRJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)