Merck
08388
Supelco
4-[3-(4-Benzylpiperidin-1-yl)-propionyl]-7-methoxy-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzothiazepin
analytical standard
Synonym(e):
1-(2,3-Dihydro-7-methoxy-1,4-benzothiazepin-4(5H)-yl)-3-[4-(phenylmethyl)-1-piperidinyl]-1-propanon, JTV-519, K201
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H32N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
424.60
Beilstein:
10598851
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(N1CCSC2=CC=C(OC)C=C2C1)CCN3CCC(CC4=CC=CC=C4)CC3
InChI
1S/C25H32N2O2S/c1-29-23-7-8-24-22(18-23)19-27(15-16-30-24)25(28)11-14-26-12-9-21(10-13-26)17-20-5-3-2-4-6-20/h2-8,18,21H,9-17,19H2,1H3
InChIKey
KCWGETCFOVJEPI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)