06233
Aluminiumphosphat monobasisch
purum, ≥95.0% (gravimetric)
Synonym(e):
Aluminiumdihydrogenphosphat, prim.-Aluminiumphosphat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (gravimetric)
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: aluminum
reagent type: catalyst
Verlust
≤20% loss on ignition, 800 °C
SMILES String
[Al+3].OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Al.3H3O4P/c;3*1-5(2,3)4/h;3*(H3,1,2,3,4)/q+3;;;/p-3
InChIKey
RGPUVZXXZFNFBF-UHFFFAOYSA-K
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Microwave absorbing silicon carbide (SiC) fiber-reinforced SiC matrix composites (SiCf/SiC).
- Aluminum doped hydroxyapatite crystals.
- Phosphate insulating coating to improve the corrosion resistance of silicon steel.
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?