Merck
06060
Sigma-Aldrich
Allyl-phenylsulfid
≥96.5% (GC)
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CHCH2SC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.24
Beilstein:
1856940
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥96.5% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.572
bp
223-225 °C (lit.)
Dichte
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
C=CCSc1ccccc1
InChI
1S/C9H10S/c1-2-8-10-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2
InChIKey
QGNRLAFFKKBSIM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)