05991501
Kiefernnadelöl
secondary reference standard
About This Item
Qualität
analytical standard
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
HWI
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Central nervous system,Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
98.6 °F
Flammpunkt (°C)
37 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)