Merck
05983
Sigma-Aldrich
O-Allylhydroxylamin -hydrochlorid
≥98.0% (AT)
Synonym(e):
O-(2-Propenyl)-hydroxylamin -hydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CHCH2ONH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
109.55
Beilstein:
3552394
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (AT)
mp (Schmelzpunkt)
~170 °C (dec.)
SMILES String
Cl.NOCC=C
InChI
1S/C3H7NO.ClH/c1-2-3-5-4;/h2H,1,3-4H2;1H
InChIKey
XIQUJVRFXPBMHS-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Useful intermediate; e.g. cyclization of O-allyloximes to give pyridines
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
T. Kusumi et al.
Synthesis, 221-221 (1979)
J. Koyama et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 31, 2601-2601 (1983)
H. Irie et al.
Heterocycles, 12, 771-771 (1979)