Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 240.00 CHF 180.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H8N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39160503
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-657-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
106325
Assay:
≥99.0% (GC)
CHF 180.00
ListenpreisCHF 240.00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥99.0% (GC)
manufacturer/tradename
Wacker Chemie AG
bp
218 °C (lit.)
mp
105-108 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)[nH]n1
InChI
1S/C5H8N2/c1-4-3-5(2)7-6-4/h3H,1-2H3,(H,6,7)
InChI key
SDXAWLJRERMRKF-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay 99% | assay 97% | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 218 °C (lit.) | bp 218 °C (lit.) | bp - | bp 45-80 °C/760 mmHg |
| mp 105-108 °C (lit.) | mp 105-108 °C (lit.) | mp 163-168 °C (lit.) | mp - |
| manufacturer/tradename Wacker Chemie AG | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-Dimethyl-pyrazol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
target_organs
Liver
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?