Merck
04667
Sigma-Aldrich
N-Alloc-1,4-butandiamin -hydrochlorid
≥98.0% (AT)
Synonym(e):
N-Alloc-1,4-diaminobutan -hydrochlorid, Allyl-N-(4-aminobutyl)-carbamat -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H16N2O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (AT)
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
SMILES String
Cl.NCCCCNC(=O)OCC=C
InChI
1S/C8H16N2O2.ClH/c1-2-7-12-8(11)10-6-4-3-5-9;/h2H,1,3-7,9H2,(H,10,11);1H
InChIKey
QEQBSZVBKDDMTE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)