04304
9-(Hydroxymethyl)-10-carbamoyl-acridan
analytical standard
Synonym(e):
9-(Hydroxymethyl)-10(9H)-acridincarboxamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC(N1C2=CC=CC=C2C(CO)C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C15H14N2O2/c16-15(19)17-13-7-3-1-5-10(13)12(9-18)11-6-2-4-8-14(11)17/h1-5,7-8,18H,6,9H2,(H2,16,19)
InChIKey
UMRKOEWAECPINL-UHFFFAOYSA-N
Empfohlene Produkte
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?