04061
1-(Fmoc-amino)-cyclohexancarbonsäure
≥98.0% (T)
Synonym(e):
Fmoc-homocycloleucin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (T)
Form
powder
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
185-187 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)C1(CCCCC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H23NO4/c24-20(25)22(12-6-1-7-13-22)23-21(26)27-14-19-17-10-4-2-8-15(17)16-9-3-5-11-18(16)19/h2-5,8-11,19H,1,6-7,12-14H2,(H,23,26)(H,24,25)
InChIKey
VCIVAWBKUQJNSX-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)