Wichtige Dokumente
04003
Tetradecan
certified reference material, TraceCERT®
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Dampfdichte
6.83 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 76.4 °C)
Produktlinie
TraceCERT®
Selbstzündungstemp.
455 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.429 (lit.)
bp
252-254 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
5.5 °C (lit.)
Dichte
0.762 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
petroleum
Format
neat
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3
InChIKey
BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)