Merck
03938
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazoliumbromid
dry, ≥98.5% (HPLC/T)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11BrN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.07
Beilstein:
5162084
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
eCl@ss:
39161001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (HPLC/T)
Verunreinigungen
≤200 ppm water
SMILES String
[Br-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.BrH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
GWQYPLXGJIXMMV-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)