Merck
03694
Sigma-Aldrich
L-β-Homoserin
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
(R)-3-Amino-4-hydroxy-buttersäure
Größe auswählen
100 MG
CHF 184.00
CHF 184.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 184.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H9NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.12
Beilstein:
7770197
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 184.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
white to off-white
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
N[C@@H](CO)CC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-3(2-6)1-4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m1/s1
InChIKey
BUZICZZQJDLXJN-GSVOUGTGSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)