Merck
03494
Sigma-Aldrich
Lacto-N-fucopentaose I
≥97.0% (TLC)
Synonym(e):
α-L-Fuc (1→2)-β-D-Gal-(1→3)-β-D-GlcNAc-(1→3)-β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, LNFP I
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H55NO25
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
853.77
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
Assay
≥97.0% (TLC)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@H]4[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@@H]4O)[C@@H]3NC(C)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)