Merck
02677
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-D-Leu-OH
≥98.0%
Synonym(e):
Boc-N-methyl-D-leucin
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2CH(COOH)N(CH3)COOC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.32
Beilstein:
4184551
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Farbe
white to light yellow
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)C[C@@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-8(2)7-9(10(14)15)13(6)11(16)17-12(3,4)5/h8-9H,7H2,1-6H3,(H,14,15)/t9-/m1/s1
InChIKey
YXJFAOXATCRIKU-SECBINFHSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)