Merck
02395
Supelco
Polyamid
for column chromatography, 6
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
SB.52
Qualität
for column chromatography
Form
beads
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
silica
Aktive Matrixgruppe
primary amine
Partikelgröße
50-160 μm
Kapazität
1.0 meq/mL
Schüttdichte
0.25 g/mL
Trenntechnik
anion exchange
InChI
1S/C18H35N3O3/c19-13-7-3-5-11-17(23)21-15-9-4-6-12-18(24)20-14-8-1-2-10-16-22/h16H,1-15,19H2,(H,20,24)(H,21,23)
InChIKey
HKJOYARIOKGODS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2