01977
Kieselgel 60 ADAMANT™ auf DC-Platten
with fluorescent indicator 254 nm
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
with fluorescent indicator 254 nm
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
fluorescent indicator
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
250 μm ± 30 μm
Plattengröße
2.5 cm × 7.5 cm
Partikelgröße
7.0-11.0 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)