Wichtige Dokumente
01260595
Kumarin
primary reference standard
Synonym(e):
1,2-Benzopyron, 1-Benzopyran-2-on, 2H-Chromen-2-on
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 47 °C)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
HWI
bp
298 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
68-73 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
SMILES String
O=C1Oc2ccccc2C=C1
InChI
1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
InChIKey
ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Anwendung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
323.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
162 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)