Merck
0120214
Millipore
Gepuffertes Peptonwasser in Beuteln
according to ISO, GB, liquid, bag of 4 × 3 L, sterile
Synonym(e):
Pepton-Wasser, gepuffert, BPW in Beuteln, Peptonwasser (gepuffert)
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
NACRES:
NA.74
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
GB
ISO 6579
ISO 6887
according to GB 4789.30-2016
according to GB 4789.40-2016
according to ISO 21528-1:2017
according to ISO 22964:2017
according to ISO
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Form
liquid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Zusammensetzung
casein peptone, 10 g/L
di-sodium hydrogen phosphate 12H2O, 9 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 1.5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
Verpackung
bag of 4 × 3 L
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
7.0±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
pathogen testing
sample preparation
Eignung
Citrobacter ssp.
Cronobacter ssp.
Escherichia coli
Klebsiella ssp.
Proteus ssp.
Providencia ssp.
Pseudomonas ssp.
Salmonella spp.
Shigella ssp.
Staphylococcus ssp.
Streptococcus ssp.
Yersinia ssp.
bacteria
coliforms
enterobacteriaceae
Allgemeine Beschreibung
Gepuffertes Peptonwasser in Beuteln ist ein Voranreicherungsmedium zur Unterstützung der Rückgewinnung von subletal geschädigten Mikroorganismen vor der Übergabe an ein Selektivmedium. Dieses Voranreicherungsmedium ist frei von Inhibitoren und gut gepuffert; es erzeugt die richtigen Bedingungen für die Reanimation der Zellen, die durch Lebensmittelkonservierungsprozesse verletzt wurden. Dieses Medium enthält Pepton einschließlich eines enzymatischen Verdaus von Kasein als Quelle für Kohlenstoff, Stickstoff, Vitamine und Mineralien. Natriumchlorid hält das osmotische Gleichgewicht aufrecht und Phosphate puffern das Medium. Die Bouillon ist nährstoffreich und führt zu hohen Reanimationsraten von subletal geschädigten Bakterien; außerdem unterstützt sie ein intensives Wachstum.
Anwendung
Gepuffertes Peptonwasser wird verwendet als:
  • nicht selektives Voranreicherungsmedium zum Nachweis von Salmonella in Lebensmitteln und Umweltproben. Es erfüllt die Anforderungen der Norm EN ISO 6579 (1) mit Änderung A1 (Anhang D) (8).
  • als Verdünnungsmittel für die Auszählung von Mikroorganismen. Es erfüllt die Anforderungen der Normen EN ISO 6887 (2, 3, 4, 5) und 8261 (6).
  • als Verdünnungsmittel für die Auszählung von Listeria monocytogenes. Es erfüllt die Anforderungen der Norm EN ISO 11290-2 (7).
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)