Merck
00960590
Isorhamnetin-3-O-β-D-Glucotriosid
primary reference standard
Synonym(e):
Isorhamnetin-3-O-β-D-Glucopyranosyl-(1→2)-β-D-Glucopyranosyl-(1→6)-β-D-Glucopyranosid
Größe auswählen
10 MG
CHF 675.00
CHF 675.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 675.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C34H42O22
Molekulargewicht:
802.68
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
CHF 675.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
HWI
SMILES String
OC1=C2C(OC(C3=CC(OC)=C(O)C=C3)=C(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C2=O)=CC(O)=C1
InChI
1S/C34H42O22/c1-49-14-4-10(2-3-12(14)38)29-30(23(43)19-13(39)5-11(37)6-15(19)51-29)55-33-28(48)25(45)22(42)18(54-33)9-50-34-31(26(46)21(41)17(8-36)53-34)56-32-27(47)24(44)20(40)16(7-35)52-32/h2-6,16-18,20-22,24-28,31-42,44-48H,7-9H2,1H3/t16-,17-,18-,20-,2
InChIKey
BESHEOOTXKOFDD-LIILCWDDSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hergestellt und qualifiziert von HWI pharma services GmbH.
Der genaue Gehalt mittels quantitativer NMR ist dem Zertifikat zu entnehmen.
Anwendung
Referenzstandard bei der Analyse von pflanzlichen Arzneimitteln.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)