Merck
00889
Supelco
Heptadecansäure-3-methylester
analytical standard
Synonym(e):
Methyl-heptadecanoat-d33
Größe auswählen
10 MG
CHF 101.00
CHF 101.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 101.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18D33H3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
CHF 101.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
≥97.5 atom % D (NMR)
Assay
≥97.5% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Massenverschiebung
M+33
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3/i1D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2
InChIKey
HUEBIMLTDXKIPR-SRIUXHGCSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)