00681
Phthaldialdehyd
puriss. p.a., ≥98.5% (HPLC)
Synonym(e):
o-Phthalaldehyd, Benzol-1,2-Dicarboxaldehyd, OPA
About This Item
Qualität
puriss. p.a.
Assay
≥98.5% (HPLC)
Verunreinigungen
≤0.5% phthalic acid
Glührückstand
≤0.1% (as SO4)
mp (Schmelzpunkt)
54-56 °C
Kationenspuren
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=Cc1ccccc1C=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-6H
InChIKey
ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
269.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
132 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?