Merck
00043
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Tyr(Bzl)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
Nα-Boc-O-benzyl-Nα-methyl-L-tyrosin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H27NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
385.45
Beilstein:
2913415
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
crystalline
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Farbe
beige
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CN([C@@H](Cc1ccc(OCc2ccccc2)cc1)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C22H27NO5/c1-22(2,3)28-21(26)23(4)19(20(24)25)14-16-10-12-18(13-11-16)27-15-17-8-6-5-7-9-17/h5-13,19H,14-15H2,1-4H3,(H,24,25)/t19-/m0/s1
InChIKey
FSNRGORPOYPIJC-IBGZPJMESA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)