Merck
40-4005
Sigma-Aldrich
Bromocresol Green-Methyl Red solution
pH 5.0
About This Item
UNSPSC-Code:
12352101
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
5.0
Eignung
for titration
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F
Flammpunkt (°C)
13 °C