Merck
40-4001
Sigma-Aldrich
Methyl orange-xylene cyanole FF solution
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Eignung
for titration
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)