Wichtige Dokumente
35-0100
Xylole
SAJ special grade, ≥80.0%
Synonym(e):
Xylol
About This Item
Qualität
SAJ special grade
Dampfdichte
3.7 (vs air)
Dampfdruck
18 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
≥80.0%
Form
liquid
Expl.-Gr.
7 %
Verfügbarkeit
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Brechungsindex
n20/D 1.497 (lit.)
bp
137-140 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-34 °C (lit.)
Dichte
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
InChIKey
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Vapour-Liquid Equilibrium for Xylenes + Tetrapropylene Glycol Binary Systems: Experimental Data and Regression.: This study presents experimental data and regression analyses for vapour-liquid equilibrium in xylenes and tetrapropylene glycol binary systems, providing valuable insights for separation processes in chemical engineering (Fendu et al., 2022).
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
hearing organs, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
82.4 °F
Flammpunkt (°C)
28 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Chromatograms
application for HPLCActive Filters