Wichtige Dokumente
30-5450
TWEEN® 20
SAJ first grade
Synonym(e):
Polyethylenglykolsorbitanmonolaurat, Polyoxyethylensorbitanmonolaurat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Beschreibung
non-ionic detergent
Form
liquid
Mol-Gew.
~1228
Verfügbarkeit
available only in Japan
Brechungsindex
n20/D 1.468 (lit.)
Dichte
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChIKey
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
566.6 °F
Flammpunkt (°C)
297 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?