Wichtige Dokumente
28-3790
Natriumphosphat, einbasisch Dihydrat
JIS special grade, 99.0-102.0%
Synonym(e):
Natriumdihydrogenphosphat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Assay
99.0-102.0%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L)
SMILES String
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
InChIKey
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable