Wichtige Dokumente
28-2650
Natriumethoxid
SAJ first grade, ≥95.0%
Synonym(e):
Natriumethylat
About This Item
Qualität
SAJ first grade
Dampfdichte
1.6 (vs air)
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥95.0%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
SMILES String
[Na+].CC[O-]
InChI
1S/C2H5O.Na/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
InChIKey
QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
86.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
30 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?