28-1360
Silbernitrat -Lösung
0.01 M
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
aqueous solution
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
0.01 M
1/100 N
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChIKey
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable