Merck
28-0410
Sigma-Aldrich
Sea sand
SAJ first grade
About This Item
UNSPSC-Code:
12352300
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
SAJ first grade
Verfügbarkeit
available only in Japan
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)