Merck
27-0520
Sigma-Aldrich
Natrium-hydroxymethansulfinat Hydrat
CP
Synonym(e):
Hydroxymethansulfinsäure Natriumsalz, Natriumformaldehyd-sulfoxylat Hydrat, Rongalit®
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2SO2Na·xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.09 (anhydrous basis)
Beilstein:
3630814
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Qualität
CP
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
~120 °C (dec.)
SMILES String
O.[Na+].OCS([O-])=O
InChI
1S/CH4O3S.Na.H2O/c2-1-5(3)4;;/h2H,1H2,(H,3,4);;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
ZKODLPLYXXUCHB-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Rongalit is a registered trademark of BASF SE
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Muta. 2 - Repr. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S V Makarov et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 367(2), 289-296 (1999-07-09)
Sodium hydroxymethanesulfinate, (HOCH2SO2Na, HMS) is relatively stable in aqueous alkaline environments, but rapidly decomposes in acidic medium to give a variety of products that include sulfur dioxide. A detailed kinetic and mechanistic study of the decomposition of HMS in slightly